Key Documents
MSHABGM48
Millipore
Monitor MicropreSure®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), black filter, suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtrante MicropreSure®, Per analisi della carica batterica e dell’acqua mediante filtrazione
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materiali
black filter
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
Livello qualitativo
agenzia
EP, USP, JP
Descrizione
packed
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
MicropreSURE®
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.1 cm2
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type dairy
sample type wine
sample type beer
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
for use with MicropreSURE® System
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il Monitor Millipore MicropreSure® si usa per campionare e filtrare liquidi in un sistema chiuso per minimizzare il rischio di falsi positivi a causa di contaminazione fortuita durante il campionamento in ambiente di produzione. Grossi volumi possono essere filtrati subito o lentamente in un periodo più lungo. Concepito per l′uso su linee di processo sotto pressione o campionamento di serbatoi. L′apparato MicropreSure® resiste a pressioni fino a 3 bar. I campioni liquidi vengono filtrati dalla membrana microporosa dell′apparecchio MicropreSure® , ingresso e scarico sono sigillati dopo la filtrazione per riportarli al laboratorio senza rischio di contaminazioni. Si può incubare direttamente aggiungendo brodo di coltura per l′ enumerazione microbica. La membrana quadrettata nera è realizzata in esteri misti di cellulosa (MCE), 47 mm di diametro, grado di filtrazione 0,45 μm.
Applicazioni
Monitor Millipore MicropreSure® si usa per la carica microbica e l′analisi dell′acqua con il metodo della filtrazione. È un apparato di campionamento e coltura pronto all′uso per analizzare acque in bottiglia, vino, birra e bibite.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sistema chiuso per campionamenti accurati
  • Prelievi e analisi microbiologiche in-process rapide e affidabili
  • Analisi di volumi più grandi
  • Campionamento in continuo o in discontinuo
  • Nessun bisogno di assemblaggio o sterilizzazione
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing