Documenti fondamentali
MAB1948P
Sigma-Aldrich
Anti-Heparan Sulfate Proteoglycan (Perlecan) Antibody, clone A7L6
clone A7L6, from rat
Sinonimo/i:
heparan sulfate proteoglycan 2, Schwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), endorepellin (domain V region), perlecan proteoglycan, heparan sulfate proteoglycan of basement membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A7L6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPG2(3339)
Descrizione generale
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) are found on cell surfaces and in the extracelluar matrix of all mammalian tissues, particularly in the core of the basement membrane. HSPGs found in the brain are dystroglycan, N-syndecan, glypican, and perlecan. The composition of HSPGs differs in the protein core, and is thought to determine the location of HSPG in the cell membrane (syndecan and glypican) and extracellular matrix (perlecan and dystroglycan).
Clone A7L6 recognizes domain IV of the core protein of the large heparan sulphate proteoglycan or perlecan. The reactivity is independent of the galactosaminoglycan moieties; therefore, the epitope is not sensitive to heparinase treatment.
Specificità
The antibody recognizes a high molecular weight core protein of Heparan Sulfate Proteoglycan (Perlecan). No cross reactivity to laminin, collagen IV, entactin/nidogen, or fibronectin (Horiguchi, 1989).
Immunogeno
Epitopo: HSPG core protein
Heparan Sulfate Proteoglycan from EHS mouse tumor
Applicazioni
&
Analisi immunoistochimica:
A previous lot was used in independent laboratories in WB.
un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IP. (Couchman, 1989).
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Qualità
Testato in immunocitochimica su cellule HeLa.
Analisi immunocitochimica: 1:500 dilution of this antibody detected Heparan Sulfate Proteoglycan in HeLa and A431 cells.
Linkage
Sostituisce: MAB1948
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali purificate di ratto in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
C A Miqueloto et al.
Journal of anatomy, 211(1), 16-25 (2007-06-05)
The morphogenesis of tissues and organs requires dynamic changes in cells and in extracellular matrix components. It is known that various extracellular matrix molecules are of fundamental importance for gonad differentiation and growth. In the adult testis, the extracellular matrix
Shunichi Fukuda et al.
Stroke, 35(4), 998-1004 (2004-03-06)
Focal cerebral ischemia causes microvessel matrix degradation and generates proteases known to degrade this matrix. However, proof that the proteases generated do indeed degrade vascular matrix is lacking. Here we demonstrate that active proteases derived from ischemic tissue after middle
Janice L Walker et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 237(11), 3128-3141 (2008-09-26)
The formation of acinar and ductal structures during epithelial tissue branching morphogenesis is not well understood. We report that in the mouse submandibular gland (SMG), acinar and ductal cell fates are determined early in embryonic morphogenesis with E-cadherin playing pivotal
Shu-Chun Chang et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 457971-457971 (2013-08-29)
We previously reported that the increased level of perlecan with altered glycosaminoglycan (GAG) substitution was present in the placenta with gestational diabetes mellitus (GDM) and in the trophoblasts cultured under hyperglycemic condition. Trophoblast is the first cell lineage to differentiate
Takahiro Maeba et al.
Acta medica Okayama, 73(2), 135-146 (2019-04-25)
The basement membrane (BM) is composed of various extracellular molecules and regulates tissue regeneration and maintenance. Here, we demonstrate that collagen XVIII was spatiotemporally expressed in the BM during skin wound healing in a mouse excisional wound-splinting model. Re-epithelialization was