Documenti fondamentali
MP81G12
Millipore
mPAGE® 8-16% Bis-Tris Precast Gels
8-16% Bis-Tris, 12 well, 1mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105320
NACRES:
NA.56
Nome del prodotto
Gel precast mPAGE® Bis-Tris 8-16%, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
Durata
18 mo.
Confezionamento
pkg of 10 gels
Lungh. × Largh. × pozzetti
10 cm × 8 cm × 12 well
Cassetta largh. × lungh.
10 cm × 8 cm
Spessore gel
1 mm
Volume massimo del pozzetto
60 μL
well wells
12 wells
Compatibilità
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Gel precolato mPAGE Bis-Tris 8-16%10x8 cm
  • Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Applicazioni
Gel mPAGE bis-tris 8-16% per la separazione ad alta risoluzione delle proteine.
  • Caricare fino a 60 μL di campione/pozzetto
  • Tempo di corsa tipico 26 min (MES, 180 V) o 31 min (MOPS, 200 V)
  • Se usato con sistema Bio-Rad Mini-PROTEAN, invertire la guarnizione.
  • Con il sistema XCell SureLock o altri sistemi compatibili utilizzare l'adattatore (MPTA).
Western blotting
Note legali
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolli
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Contenuto correlato
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.