MABT341
Anti-CD226/DNAM-1 Antibody, clone NewE1 (Azide Free)
clone NewE1, from mouse
Sinonimo/i:
CD226 antigen, DNAX accessory molecule 1, DNAM-1, CD_antigen=CD226
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NewE1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD226(10666)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD226/DNAM-1 in isolated surface proteins from Jurkat and platelets (Sherrington, P.D., et al. (1997). J. Biol. Chem. 272:21735-21744).
MABT341 works by western blotting under both non-reducing and reducing conditions.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CD226/DNAM-1 in 10 µg of CD226 Transfected CHO cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2