MABN702
Anti-HK2 Antibody, clone 3D3
ascites fluid, clone 3D3, from mouse
Sinonimo/i:
Hexokinase-2, Hexokinase type II, HK II, Muscle form hexokinase, HK2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HK2(3099)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow cytometry analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected HK2 in K562 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected HK2 in Jurkat, HeLa, and HEK293 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Jurkat, HeLa, and HEK293 cell lysates