L0668
Anti-LAMP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD107B, Anti-LGP110, Anti-Lysosomal Membrane Glycoprotein-type B (LGP-B), Anti-Lysosome-Associated Membrane Protein 2
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~110 kDa
Reattività contro le specie
human (predicted), mouse, rat
tecniche
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 2.5-5 μg using whole extract of rat NRK cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMP2(3920)
mouse ... Lamp2(16784)
rat ... Lamp2(24944)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)