MABN2636
Anti-Arrestin-C Antibody, clone 7G6
Scegli un formato
CHF 174.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 174.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7G6, monoclonal
PM
calculated mol wt 42.67 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human, monkey, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... arr3> ARR3(102134564)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Arrestin-C in Western Blotting applications (Zhang, H., et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci.;44(7):2858-67).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Arrestin-C in Immunohistochemistry applications (Wikler, K.C., et al. (1997). J Comp Neurol.;377(4):500-8; John, S.K., et al. (2000). Mol Vis.;6:204-15; Zhang, H., et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci.;44(7):2858-67; O′Brien, J.J., et al. (2012). J Neurosci.;32(13):4675-87).
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Arrestin-C in frozen monkey retina tissues (Courtesy of Prof. Peter MacLeish, Ph.D., photo by Talib Saafir, Ph.D., Morehouse School of Medicine, Atlanta, GA, USA).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Arrestin-C in Immunofluorescence applications (Zhang, H., et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci.;44(7):2858-67).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1