Documenti fondamentali
MABN15
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-rodopsina, clone 4D2
clone 4D2, from mouse
Sinonimo/i:
rhodopsin, rhodopsin (opsin 2, rod pigment) (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant), retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, opsin 2, rod pigment
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, fish
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
Descrizione generale
La rodopsina, che appartiene alla famiglia 1 dei recettori accoppiati a proteina G, è una proteina recettoriale di membrana accoppiata a proteina G caratterizzata da una struttura che penetra più volte all′interno della membrana (multi-pass). Presente all′interno dei fotorecettori bastoncelli, la rodopsina deve essere attivata dai fotoni di luce perché abbia luogo l′inizializzazione della cascata di trasduzione del processo visivo. La rodopsina è necessaria per la formazione delle immagine in condizioni di luce bassa e per la vitalità delle cellule fotorecettrici dopo la nascita. Le mutazioni che influiscono sull′espressione della rodopsina sono principalmente note per causare la retinite pigmentosa (RP), una patologia dell′uomo che causa la perdita graduale della vista. Ad oggi sono note oltre 100 mutazioni della rodopsina.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina rodopsina a livello della porzione N-terminale.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Segmento esterno dei bastoncelli di ratto corrispondente alla rodopsina di ratto a livello della porzione N-terminale.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-rodopsina, clone 4D2, è un anticorpo mirato contro la rodopsina per l′uso nei saggi di IH, WB, IC, ELISA.
Saggio di Western blotting: un precedente lotto di questo anticorpo ha rivelato la rodopsina mediante WB in lisato di retina di pesce rosso, come pubblicato da Knight K, et al.
Immunocitochimica: un precedente lotto di questo anticorpo ha rivelato la rodopsina mediante ICC in tessuto di retina di pesce rosso, come pubblicato da Knight K, et al.
Saggio immunoistochimico: è stato dimostrato che con una diluizione 1:500 di questo anticorpo è possibile rivelare la rodopsina in tessuto oculare umano.
ELISA: la specificità di un lotto precedente di questo anticorpo è stata convalidata in un saggio ELISA competitivo, come riferito da Laird D, et al.
Sottocategoria di ricerca
Sistema sensoriale & SNP
Qualità
Saggiata mediante immunoistochimica su tessuto oculare di ratto.
Saggio immunoistochimico: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato la rodopsina in tessuto oculare di ratto.
Descrizione del bersaglio
Atteso a ~39 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto oculare di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Zhe Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 295(34), 12153-12166 (2020-07-09)
Pheromones play critical roles in habitat identification and reproductive behavior synchronization in the sea lamprey (Petromyzon marinus). The bile acid 3-keto petromyzonol sulfate (3kPZS) is a major component of the sex pheromone mixture from male sea lamprey that induces specific
Liang Jia et al.
The Journal of biological chemistry, 297(5), 101268-101268 (2021-10-04)
Biogenic amines activate G-protein-coupled receptors (GPCRs) in the central nervous system in vertebrate animals. Several biogenic amines, when excreted, stimulate trace amine-associated receptors (TAARs), a group of GPCRs in the main olfactory epithelium, and elicit innate behaviors. How TAARs recognize
Kayvan Samimi et al.
Biomedical optics express, 13(6), 3476-3492 (2022-07-06)
Photoreceptors are the key functional cell types responsible for the initiation of vision in the retina. Phototransduction involves isomerization and conversion of vitamin A compounds, known as retinoids, and their recycling through the visual cycle. We demonstrate a functional readout
Alireza Badiei et al.
Experimental eye research, 181, 72-84 (2019-01-18)
Chronic exposure of the retina to light and high concentrations of polyunsaturated fatty acid in photoreceptor cells make this tissue susceptible to oxidative damage. As retinal degenerative diseases are associated with photoreceptor degeneration, the antioxidant activity of both hydrogen sulfide
Roni A Hazim et al.
Experimental eye research, 179, 18-24 (2018-10-20)
Human RPE cell lines, especially the ARPE-19 cell line, are widely-used in eye research, as well as general epithelial cell studies. In comparison with primary RPE cells, they offer relative convenience and consistency, but cultures derived from these lines are typically