Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
AB15282
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-cone arrestin
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-Arrestin-C
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
rat, mouse
tecniche:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
248
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
antibody estimated mol wt ~46 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Arr3(170735)
rat ... Arr3(171107)
Descrizione generale
La proteina arrestina-C (UniProt: Q9EQP6; nota anche come arrestina dei coni, cArr, arrestina-3 dei coni retinici) nelle specie murine è codificata dal gene Arr3 (Gene ID: 170735). Le arrestine sono una superfamiglia di proteine multifunzionali che regolano la trasduzione del segnale e il trafficking della maggior parte dei recettori accoppiati a proteina G (GPCR), così come la localizzazione subcellulare e l'attività di molte altre proteine di segnalazione. L'arrestina-C, una proteina omodimerica le cui subunità sono legate da ponti disolfuro, si trova principalmente nei segmenti interni ed esterni e nello strato plessiforme interno della retina. È espressa nei coni e nei pinealociti e potrebbe contribuire ai meccanismi di inibizione associati alla visione dei colori ad alta acuità. E′ una molecola allungata che comprende due domini, il folding e altre interazioni chiave tra i domini mantengono la proteina libera in una conformazione basale simile a quella degli altri sottotipi. Sono diversi gli elementi strutturali che contribuiscono al binding dell'arrestina col recettore. La regione acida C-terminale svolge un ruolo di regolazione nel controllare la selettività di legame della proteina con la forma fosforilata e attivata di un recettore. Il dominio N-terminale basico partecipa direttamente all'interazione con il recettore e svolge un ruolo regolatorio tramite l′interazione intramolecolare con la regione acida al C-terminale. Inoltre, due domini centrali sono direttamente coinvolti nel determinare la specificità e la selettività del legame con il recettore. Nell'uomo, le mutazioni a carico del gene ARR3 sono state correlate a miopia legata all'X, caratterizzata dal tipico fundus tigroide di frequente riscontro nella miopia elevata a esordio precoce. (Rif.: Gurevich, VV., et al. (2018). Protein Cell. 9; 986-1003; Xiao, X., et al. (2016). Mol. Vis. 22; 1257-1266).
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio rivela l'arrestina dei coni. Il suo target è un epitopo compreso nei primi 12 amminoacidi a partire dall'estremità C-terminale.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente ai 12 amminoacidi a partire dalla regione C-terminale della proteina arrestina dei coni di topo.
Applicazioni
Applicazioni testateImmunoistochimica (paraffina): un lotto rappresentativo diluito 1:500 ha permesso di rivelare la proteina arrestina-C in sezioni di retina di ratto e di topo e di tessuto cerebrale di topo. Le effettive diluizioni di lavoro ottimali vanno determinate dall′operatore poiché sia i campioni che le condizioni sperimentali possono variare.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-arrestina dei coni, Cat.N° 06-727, è un anticorpo policlonale di coniglio il cui uso è stato testato in saggi di immunoistochimica (paraffina) e Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Sistema sensoriale & SNP
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto retina di topo. Saggio di Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rivelato la arrestina dei coni in lisato di tessuto retinico di topo.
Descrizione del bersaglio
~41,9 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M e azoturo di sodio 0,1%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Conservazione raccomandata: da +2°C a +8°C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Phospholipid flippase ATP8A2 is required for normal visual and auditory function and photoreceptor and spiral ganglion cell survival.
Coleman, JA; Zhu, X; Djajadi, HR; Molday, LL; Smith, RS; Libby, RT; John, SW; Molday, RS
Journal of Cell Science null
Susanne F Koch et al.
The Journal of clinical investigation, 125(9), 3704-3713 (2015-08-25)
Hereditary retinal degenerative diseases, such as retinitis pigmentosa (RP), are characterized by the progressive loss of rod photoreceptors followed by loss of cones. While retinal gene therapy clinical trials demonstrated temporary improvement in visual function, this approach has yet to
Sensitivity and kinetics of signal transmission at the first visual synapse differentially impact visually-guided behavior.
Sarria, I; Pahlberg, J; Cao, Y; Kolesnikov, AV; Kefalov, VJ; Sampath, AP; Martemyanov, KA
eLife null
Katharina Kranz et al.
PloS one, 8(2), e57163-e57163 (2013-03-08)
Retinitis pigmentosa (RP) relates to a group of hereditary neurodegenerative diseases of the retina. On the cellular level, RP results in the primary death of rod photoreceptors, caused by rod-specific mutations, followed by a secondary degeneration of genetically normal cones.
Mei Chen et al.
PloS one, 8(4), e61381-e61381 (2013-05-03)
Previous studies have shown that CCL2/CX3CR1 deficient mice on C57BL/6N background (with rd8 mutation) have an early onset (6 weeks) of spontaneous retinal degeneration. In this study, we generated CCL2(-/-)CX3CR1(GFP/GFP) mice on the C57BL/6J background. Retinal degeneration was not detected