AB9016
Anti-Chx10 Antibody, NT
Chemicon®, from sheep
Sinonimo/i:
Hox-10, Ocular Retardation, C. Elegans ceh-10 Homeo Domain Containing Homolog
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bovine, human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VSX2(338917)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2