AB5407
Anti-Opsin Antibody, blue
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-BCP, Anti-BOP
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
monkey, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OPN1LW(5956)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Sensory & PNS
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Retina
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1