Documenti fondamentali
AB5405
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-opsina sensibile a rosso/ verde
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-CBBM, Anti-CBP, Anti-COD5, Anti-RCP, Anti-ROP
Scegli un formato
100 μG
CHF 953.00
CHF 953.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1265
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 953.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 953.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1265
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OPN1LW(5956)
Descrizione generale
L′o psina 1 sensibile alle lunghezze d′onda lunghe/ opsina 1 sensibile alle lunghezze d′onda medie (UniProt: P04000/P04001; note anche come pigmento dei coni che assorbono nel rosso/pigmento dei coni che assorbono nel verde, opsina sensibile al rosso/ opsina sensibile al verde, ROP/GOP) nell′uomo sono codificate dai geni OPN1LW/OPN1MW (detti anche RCP/GCP) (Gene ID: 5956/2652). Nella specie umana, la possibilità di discriminare l′intera gamma dei colori è dovuta alla presenza e al funzionamento di tre tipologie dei fotorecettori chiamati coni. Ogni tipo di cono possiede un complesso pigmento fotosensibile-proteina costituito da 11-cis-retinale e da una opsina caratteristica responsabile della sensibilità alle lunghezze d'onda corte (coni S, sensibilità di picco a circa 420 nm), medie (coni M, sensibilità di picco a circa 530 nm con polimorfismo) e lunghe (coni L, sensibilità di picco a circa 560 nm con polimorfismo) dello spettro di luce. Le opsine sono proteine di membrana multipasso che appartengono alla famiglia dei recettori 1 accoppiati a proteine G. Sono costituite da 4 domini extracellulari, 7 a elica e 4 citoplasmatici. I geni che codificano per i tre tipi di opsine dei coni e il gene della rodopsina dei bastoncelli sembrano essere omologhi con diversi gradi di conservazione. Il livello massimo di conservazione si osserva tra i pigmenti sensibili alle lunghezze d′onda intermedie (verde) e lunghe (rosso) sul cromosoma X, il che induce a pensare che l′evento di duplicazione/ divergenza sia relativamente recente. L′opsina dei coni S (blu) mostra un maggior grado di conservazione con la rodopsina. La distribuzione dei coni nella specie umana vede prevalere i pigmenti dei coni M e L. È noto che mutazioni dei geni OPN1MW e OPN1LW causano il daltonismo, una discromasia in cui si confondono il rosso e il verde, senza perdita di luminanza né spostamento o accorciamento dello spettro. Alcune mutazioni provocano anche la distrofia dei coni, che porta a una progressiva degenerazione di questi fotorecettori con una certa conservazione della funzionalità dei bastoncelli. (Rif.: Neitz, M., and Neitz, J. (2000). Arch. Ophthalmol. 118(5); 691-700).
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio rivela la opsina sensibile al rosso/ le opsine sensibili al verde.
Topo. La reattività con altre specie non è stata valutata.
Immunogeno
Intera sequenza dell′opsina sensibile a rosso/ verde umana ricombinante.
Opsina sensibile a rosso/ verde umana ricombinante
Applicazioni
L′anticorpo policlonale di coniglio N° Cat. AB5405 è diretto contro l′opsina sensibile a rosso/verde e testato per scopi di immunoistochimica (paraffina).
Qualità
Valutata mediante immunoistochimica (paraffina) su sezioni di tessuto di retina.Immunoistochimica (paraffina): una diluizione 1:250 di questo anticorpo ha rivelato la opsina sensibile a rosso/verde in sezioni di tessuto retinico di topo.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M e azoturo di sodio 0,1%.
Formato: purificato
Stoccaggio e stabilità
Consigli per la conservazione: da +2°C a +8°C.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Xue Cai et al.
Experimental eye research, 140, 130-138 (2015-09-02)
Mutation of the Tub gene results in the mislocalization of photoreceptor-specific proteins and eventually retinal degeneration. However, the exact mechanism underlying the retinal degeneration remains largely unknown. In this study, we discovered that the expression of endoplasmic reticulum (ER) stress
Gene therapy for red-green colour blindness in adult primates.
Mancuso, K; Hauswirth, WW; Li, Q; Connor, TB; Kuchenbecker, JA; Mauck, MC; Neitz, J; Neitz, M
Nature null
Meriam Boubakri et al.
The Journal of biological chemistry, 291(47), 24465-24474 (2016-09-30)
In the retina, aberrant opsin transport from cell bodies to outer segments leads to retinal degenerative diseases such as retinitis pigmentosa. Opsin transport is facilitated by the intraflagellar transport (IFT) system that mediates the bidirectional movement of proteins within cilia.
E R Ritchey et al.
Neuroscience, 169(3), 1376-1391 (2010-06-12)
Guanine nucleotide-binding protein beta3 (GNB3) is an isoform of the beta subunit of the heterotrimeric G protein second messenger complex that is commonly associated with transmembrane receptors. The presence of GNB3 in photoreceptors, and possibly bipolar cells, has been confirmed
Donika Gallina et al.
Experimental neurology, 273, 114-125 (2015-08-15)
Reactive microglia and macrophages are prevalent in damaged retinas. Glucocorticoid signaling is known to suppress inflammation and the reactivity of microglia and macrophages. In the vertebrate retina, the glucocorticoid receptor (GCR) is known to be activated and localized to the