Documenti fondamentali
MABE647
Sigma-Aldrich
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys27) Antibody, clone RM172
clone RM172, from rabbit
Sinonimo/i:
Histone H3.3, Histone H3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM172, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys27)
Informazioni sul gene
human ... H3F3B(3021)
Descrizione generale
L'istone H3, conosciuto anche come istone H3.1t (H3/t), H3t, H3/g e codificato dal gene HIST3H3/H3Ft, è uno dei componenti del core del nucleosoma. I nucleosomi avvolgono e compattano il DNA in cromatina, limitandone l'accessibilità agli apparati cellulari che richiedono il DNA come stampo. Gli istoni svolgono quindi un ruolo centrale nella regolazione della trascrizione, nella riparazione e nella replicazione del DNA, oltre che nel mantenimento della stabilità cromosomica. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro globulare del nucleosoma e può subire diversi tipi di modificazioni epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modificazioni comprendono l′attacco tramite legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina. Durante la mitosi l'istone H3 risulta altamente fosforilato.
Specificità
This antibody reacts to Histone H3 acetylated at Lysine 27 (K27ac). No cross reactivity with other acetylated Lysines in Histone H3.
Immunogeno
A linear peptide corresponding to human Histone H3 acetylated at Lys27.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Multiplex Analysis (Mplex): μ
Sottocategoria di ricerca
Biologia della cromatina
This Anti-acetyl-Histone H3 (Lys27) Antibody, clone RM172 is validated for use in Western Blotting, Multiplexing for the detection of acetyl-Histone H3.
Qualità
Testato mediante Western Blotting in cellule HeLa trattate/non trattate con UV.
Western blotting: μ
Descrizione del bersaglio
~17 kDa osservati. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
Purificazione con proteina A
Rabbit monoclonal in PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
N.B.: la variabilità di temperatura del congelatore può portare la temperatura al di sotto dei -20°C con conseguente congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo conservate.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Michael S Hoetker et al.
Nature cell biology, 25(8), 1121-1134 (2023-07-18)
The epigenetic mechanisms that maintain differentiated cell states remain incompletely understood. Here we employed histone mutants to uncover a crucial role for H3K36 methylation in the maintenance of cell identities across diverse developmental contexts. Focusing on the experimental induction of
Steven J Wu et al.
Nature biotechnology, 39(7), 819-824 (2021-04-14)
Methods for quantifying gene expression1 and chromatin accessibility2 in single cells are well established, but single-cell analysis of chromatin regions with specific histone modifications has been technically challenging. In this study, we adapted the CUT&Tag method3 to scalable nanowell and
Chi Sun et al.
Scientific reports, 13(1), 12899-12899 (2023-08-10)
Enhancers function with a basal promoter to control the transcription of target genes. Enhancer regulatory activity is often studied using reporter-based transgene assays. However, unmatched results have been reported when selected enhancers are silenced in situ. In this study, using
Marit W Vermunt et al.
Molecular cell, 83(5), 715-730 (2023-03-04)
Transcriptional enhancers have been extensively characterized, but cis-regulatory elements involved in acute gene repression have received less attention. Transcription factor GATA1 promotes erythroid differentiation by activating and repressing distinct gene sets. Here, we study the mechanism by which GATA1 silences
Hatice S Kaya-Okur et al.
Nature communications, 10(1), 1930-1930 (2019-05-01)
Many chromatin features play critical roles in regulating gene expression. A complete understanding of gene regulation will require the mapping of specific chromatin features in small samples of cells at high resolution. Here we describe Cleavage Under Targets and Tagmentation