MAB5556
Anti-Nicastrin Antibody
ascites fluid, clone 9C3, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9C3, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCSTN(23385)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation. Suggested tissue/cell lysis buffer is 1% Triton X100 or 2% CHAPS. Suggested final reaction volume is 1000 μL with a final protein concentration in the reaction mix of 1 mg/mL. Suggested incubation time is overnight at 2-8°C with rotating. The antibody is known to co-precipitate in CHAPS: presenilin, Aph-1 and Pen-2. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1