Documenti fondamentali
AB9566-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-OTX2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
OTX2, Homeobox protein OTX2, Orthodenticle homolog 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OTX2(5015)
Descrizione generale
La proteina con dominio omeobox OTX2 (UniProt P32243; nome alternativo: Orthodenticle homolog 2) nell′uomo è codificata dal gene OTX2 (o CPHD6, MCOPS5) (Gene ID 5015). Il fattore di trascrizione OTX2, caratterizzato da un dominio di tipo “paired” a monte dell′omeodominio, controlla l′espressione dei geni bersaglio legandosi alle regioni di regolazione contenenti i motivi YTAATNN. Da studi condotti nei topi si evince che il suo pattern di espressione dipende dallo stadio di sviluppo dell′organismo. OTX2 è diffusamente presente nell′epiblasto, ma durante la gastrulazione la sua espressione diventa progressivamente localizzata in un dominio anteriore dell′ectoderma (neuroectoderma anteriore o ANE) dove sono presenti le cellule precursori del prosencefalo e del mesencefalo del cervello embrionale. Negli embrioni knockout per il gene Otx2, durante lo stadio di pre-gastrulazione le cellule precursori dell′endoderma viscerale anteriore (AVE) non sono in grado di traslocare dalla regione distale alla regione anteriore. Di conseguenza, mancando l′AVE, si perde la fonte dei segnali morfogenetici che inducono la differenziazione neurale dell′ANE. OTX2 risulta anche essenziale a livello di mesendoderma anteriore (AME) per indurre la formazione dei tessuti neurali anteriori e della testa. Poiché OTX2 media la trascrizione dei geni Dkk1 e Lhx1, la sua mancanza a livello dell′AME determina la modulazione negativa di tali geni coinvolti in vari processi durante lo sviluppo embrionale.
Specificità
Si prevede reattività crociata con entrambe le isoforme di splicing e con tutte e cinque le forme polimorfiche della proteina OTX2 umana segnalate da UniProt (P32243). La sequenza dell'immunogeno è conservata per circa il 78% nella proteina OTX1, pertanto questo anticorpo policlonale può riconoscere anche OTX1. Tuttavia, la reazione crociata con OTX1 non è stata testata direttamente e quindi non è confermata. OTX2 viene espressa prima di OTX1, quindi questo anticorpo è utilizzabile per identificare OTX2 durante lo sviluppo.
Immunogeno
Epitopo: regione interna
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla regione interna della proteina OTX2 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:250 ha permesso di rivelare la proteina OTX2 in tessuto di retina umana.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule Y79 di retinoblastoma umano.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,2 µg/mL ha rivelato la proteina OTX2 in 10 µg di lisato di cellule Y79 di retinoblastoma umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 35 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
A 2-8 °C stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Melissa K Jones et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 11, 1252547-1252547 (2023-09-11)
Rare DRAM2 coding variants cause retinal dystrophy with early macular involvement via unknown mechanisms. We found that DRAM2 is ubiquitously expressed in the human eye and expression changes were observed in eyes with more common maculopathy such as Age-related Macular