MAB353B
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Biotin Conjugate
clone rat-401, from mouse, biotin conjugate
Sinonimo/i:
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
rat-401, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Non deve reagire con
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Nestin in rat hippocampal neural stem cells (SCR022).
Evaluated by Immunocytochemistry in ReNcell VM human neural progenitor cells (SCC008).
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody did not detect Nestin in ReNcell VM human neural progenitor cells (SCC008). Evaluated by Immunohistochemistry in rat hindbrain brain tissue.
Immunohistochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nestin in rat hindbrain brain tissue.
Stem Cell Research
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neural Stem Cells
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2