MAB2056
Anti-Integrin α3 Antibody, clone ASC-1
clone ASC-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49c
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ASC-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA3(3675)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
EHS laminin, and laminin GD-2 peptide. Potentiates inhibition of SKOV-3 cell adhesion to EHS laminin by anti-integrin alpha 5 antibody GoH3. Does not inhibit cell adhesion to fibronectin or collagen type IV.
Immunohistochemistry: on acetone-fixed frozen human epithelial tissues including tongue, foreskin and ovary. Not for use on formalin-fixed tissue.
Flow cytometry: stains human squamous cell carcinoma (SCC9), ovarian carcinoma (SKOV-3) and umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Immunoprecipitation: precipitates PAGE bands of 130kDa (reduced) or 116kDa and 135kDa (non-reduced) from surface-biotinylated SCC9 or SKOV-3 cells.
Working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2