SAB4200772
Anti-BRAF (V600E) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Proto-oncogene B-Raf, p94, Anti-Serine/threonine-protein kinase B-raf, Anti-v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~95 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of human HEK-293T cells over-expressing BRAF mutant (V600E) protein
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRAF(673)
Categorie correlate
Descrizione generale
BRAF is mutated at a high frequency in several cancers, including non-Hodgkin lymphoma, colorectal cancer, malignant melanoma, thyroid carcinoma, nonsmall cell lung carcinoma, and adenocarcinoma of lung.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)