MAB1687
Anti-Vimentin Antibody, clone 43BE8
ascites fluid, clone 43BE8, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
43BE8, monoclonal
Reattività contro le specie
human, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Specificità
Applicazioni
Immunocytochemistry: 1:100-1:200 cells in vitro (IFA) fixed in ice cold absolute methanol or acetone.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1