Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti
EQ70XXPKIT
Millipore
Kit per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® EQ 7008/16
new
greener alternative
For Milli-Q® EQ 7008/16 systems to produce RO (Type 3) and ultrapure (Type 1) water
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
Livello qualitativo
Confezionamento
units of 1
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Condizioni di stoccaggio
room temperature
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Questo kit per la purificazione dell′acqua comprende:
  • una cartuccia di pretrattamento IPAK Gard® 3/5 composta da un filtro pieghettato per la rimozione di particelle, minerali e colloidi e da un blocco a base di carbonio che rimuove il cloro libero dall′acqua di alimentazione. Questa cartuccia protegge la membrana da osmosi inversa (RO) e migliora le prestazioni del sistema di purificazione;
  • le cartucce IPAK Meta® e IPAK Quanta® progettate per lavorare in coppia e operare la purificazione finale dell′acqua purificata a produrre acqua ultrapura (Tipo 1) per le applicazioni di laboratorio più sensibili. Le cartucce utilizzano una combinazione di resina a scambio ionico a letto misto Jetpore® e di un′innovativa matrice a scambio ionico IQnano per rimuovere gli ioni in tracce dall′acqua purificata di alimentazione, oltre a un carbone attivo sintetico di elevata qualità per i contaminanti organici in tracce;
  • un filtro per lo sfiato del serbatoio di stoccaggio che protegge l′acqua osmotizzata stoccata (Tipo 3) dai contaminanti aerodispersi. Esso contiene carbone attivo, calce sodata e un filtro a membrana per evitare l′ingresso nel serbatoio di aria impura.
We continue to demonstrate our commitment to a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have reviewed our purification cartridges to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance. This product has benefited from an optimization of the resin mix, the packaging and the end-of-life management. Therefore, it is identified as a greener alternative product in the category reengineered. View the DfS scorecard for the new Milli-Q® EQ 7008/16 purification kit.
Applicazioni
  • Per i sistemi per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® EQ 7008/16
  • Protegge in maniera ottimale le membrane RO (IPAK Gard®), rimuove gli ioni e i contaminanti organici in tracce (cartucce di purificazione finale Milli-Q®) e protegge l′acqua immagazzinata dai contaminanti aerodispersi (filtro di sfiato del serbatoio).
Caratteristiche e vantaggi
  • Tag e-Sure consentono la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, una gestione dei dati (data management) e una completa tracciabilità senza sforzo.
  • Corredate di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso delle cartucce esauste al momento dello smaltimento.
  • Il 63% dei fornitori dei componenti della cartuccia IPAK Gard® e il 78% di quelli delle cartucce IPAK Quanta® e IPAK Meta® ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Note legali
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.