Vai a
IPAKQUA00
Cartuccia IPAK Quanta® per la purificazione finale di acqua purificata
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKQUAA1.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Questa cartuccia IPAK Quanta® per la purificazione finale dell′acqua purificata contiene l′innovativa matrice a scambio ionico IQnano™, in grado di ridurre a livello di tracce il tenore degli ioni, e carbone attivo sintetico di elevata qualità per l′eliminazione dei contaminanti organici in tracce.
In combinazione con la cartuccia IPAK Meta® per la purificazione finale dell′acqua purificata (IPAKMET00), consente di produrre acqua ultrapura (Tipo 1) per le applicazioni di laboratorio più sensibili.
Application
  • Per i sistemi per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 ed EQ 7008/16 alimentati con acqua purificata
  • Consente l′erogazione di acqua ultrapura (Tipo 1) adatta per applicazioni sensibili
Features and Benefits
  • Il tag e-Sure consente la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, una gestione dei dati (data management) e una completa tracciabilità senza sforzo.
  • Corredata di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso della cartuccia esausta al momento dello smaltimento.
  • Il 78% dei fornitori dei componenti ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
IPAKMET00IPAKQUAEXIPAKMETEX
description
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKQUAA1.
description
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKMETA1.
description
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003/05 /10 /15 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKQUAA1.
description
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKMETA1.
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7016
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7000
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7000
manufacturer/tradename
Milli-Q®
manufacturer/tradename
Milli-Q®
manufacturer/tradename
Milli-Q®
manufacturer/tradename
Milli-Q®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
feed water nature purified water
input
-
input
feed water nature purified water (Elix®)
input
feed water nature purified water (Elix®)
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)