Documenti fondamentali
FX0235
Supelco
Ferric Sulfate, Hydrate
GR
Sinonimo/i:
Ferric Sulfate, Hydrate, Iron(III) Sulfate, Hydrate, Ferric Persulfate
About This Item
Formula condensata:
Fe2(SO4)3 · xH2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Numero indice EU:
233-072-9
Saggio:
≥72.0% (Fe2(SO4)3 basis)
Stato:
powder
Livello qualitativo
Saggio
≥72.0% (Fe2(SO4)3 basis)
Stato
powder
Impurezze
≤0.02% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated by ammonium hydroxide
Colore
slight yellow
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
480 °C (decomposition)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
nitrate (NO3-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Cu: ≤0.005%
Fe2+: ≤0.02%
Zn: ≤0.02%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2Fe.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
GR
Risultati analitici
Assay [as Fe2(SO4)3]: 72.0% min
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: Slight yellow
Copper (Cu): 0.005% max
Ferrous iron (Fe++): 0.02% max
Insoluble matter: 0.02% max
Nitrate (NO3): 0.02% max
Substances not precipitated by ammonium hydroxide: 0.10% max
Zinc (Zn): 0.02% max
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1