450278
Iron(II) sulfate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sulfuric acid, iron(II) salt (1:1), hydrate
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- As precursor to prepare polyanionic electrodes for secondary Li-ion batteries. It serves as an iron source to produce low cost and sustainable battery materials.
- As an electrolyte precursor to fabricate cost effective and scalable redox flow batteries with excellent capacity retention.
- As a starting material to prepare superparamagnetic iron oxide nanoparticles.
- As a support material to fabricate air pollutant sensors.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.