69860
Molybdenum(IV) sulfide
powder
Sinonimo/i:
Molybdenum disulfide
Stato
powder
Dimensione particelle
~6 μm (max. 40 μm)
Densità
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.