Documenti fondamentali
CX1723
Supelco
Acido citrico
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Citric acid
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.12
Beilstein:
782061
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-069-1
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Saggio
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Stato
fine powder
Limite di esplosione
8 %, 65 °F
Impurezze
≤0.005% Water-insoluble matter
≤1% Water (Karl Fischer)
sulfated ash (600 °C)
≤0.02%
Colore
white to almost white
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
P. ebollizione
200 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
153-159 °C (lit.)
Solubilità
1330 g/L
Densità
1.67 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.036%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0003%
Pb: ≤0.0002%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Appearancewhite to almost white, fine powderAssay (alkalimetric on dried substance)99.5-100.5%Chloride (Cl)0.001% maxIdentity (IR-spectrum)passes testIron (Fe)0.0003% maxLead (Pb)0.0002% maxOxalate (C2O4)0.036% maxPhosphate (PO4)0.001% maxReadily carbonizable substancespasses testSulfate (SO4)0.002% maxSulfated ash (600°C)0.02% maxWater (acc. to Karl Fischer)1.0% maxWater-insoluble matter0.005% max
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Acido citrico ACS reagent, &#8805;99.0%
Sigma-Aldrich
C1909
Acido citrico
Acido citrico anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1202000
Acido citrico
Acido citrico certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
94676
Acido citrico
Acido citrico reagent grade, &#8805;98% (GC/titration)
Sigma-Aldrich
C7129
Acido citrico
Acido citrico meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
27109
Acido citrico
Acido citrico &#8805;98% (GC), anhydrous
Sigma-Aldrich
C3674
Acido citrico
Acido citrico 99%
Sigma-Aldrich
C0759
Acido citrico