27109
Acido citrico
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Saggio
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Forma fisica
grit
Qualità
anhydrous
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330
Limite di esplosione
8 %, 65 °F
Impurezze
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.5% water (Karl Fischer)
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Punto di fusione
153-159 °C (lit.)
Solubilità
water: 383 g/L at 25 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
Cationi in tracce
As: ≤1 ppm
Ca: ≤200 ppm
Cu: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Zn: ≤10 ppm
Compatibilità
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.