CBL66
Anti-Atrial Natriuretic Peptide Antibody, clone A6
clone A6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
ANP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... NPPA(4878)
Specificità
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line
Immunogeno
Applicazioni
(Clinical measurement of circulating ANP levels possibly in conjunction with cyclic GMP)
Liquid phase assay without plasma extraction
Staining of formalin-fixed wax embedded tissue
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2