Documenti
BX0212
Supelco
Benzene
OmniSolv®
Sinonimo/i:
Benzene, Benzine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
200-753-7
Tensione di vapore
101 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.7% (GC)
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.03% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤2 ppm
Colore
APHA: ≤10
P. eboll.
80.1 °C/1013 hPa
Punto di fusione
5.5 °C
Temp. transizione
flash point -11 °C
Solubilità
1.88 g/L
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤280 nm
Assorbanza UV
λ: 280 nm Amax: ≤1.00
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 280 nm1.00AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 330 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Cut-off280nm maxWater (H2O)0.03% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Toluene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Toluene