Documenti fondamentali
AP132B
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG di coniglio, coniugato con biotina-SP
Chemicon®, from goat
Scegli un formato
2 ML
CHF 192.00
CHF 192.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
CHF 192.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
CHF 192.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Anticorpo anti-IgG di coniglio prodotto nella capra, purificato per affinità e coniugato con biotina.
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine​ più abbondanti nel siero umano, con livelli normali nel sangue di individui adulti compresi tra 8 e 17 mg/mL. Importanti per la difesa contro i microrganismi, le IgG vengono prodotte dai linfociti B nell′ambito della risposta immunitaria adattativa. La molecola delle IgG ha due distinte funzioni: legarsi all′agente patogeno che ha suscitato la risposta immunitaria e reclutare altre cellule e molecole in grado di eliminare l'antigene. La variabilità del pool delle IgG è frutto di un meccanismo di ricombinazione somatica e si stima che in ogni individuo in un dato momento il numero di varianti anticorpali a diversa specificità sia pari a 1011.
Applicazioni
Anticorpo di capra anti-IgG di coniglio coniugato con biotina-SP, rileva il livello delle IgG di coniglio. È stato descritto in letteratura e convalidato per applicazioni di ELISA e WB.
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
EIA: 1:50.000-1:100.000
Western blotting con streptavidina coniugata a un enzima: 1:10.000-1:100.000.
Immunoistochimica: 1:500-1:5.000
Citometria a flusso: 1:200-1:1.000
Immunoisto/citochimica in fluorescenza: 1:200-1:1.000
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Stato fisico
Purificazione per immunoaffinità
RICOSTITUZIONE:
aggiungere acqua distillata sterile fino ad ottenere il volume indicato sull'etichetta della provetta.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere il prodotto liofilizzato a 2-8° per un massimo di 12 mesi. Dopo la ricostituzione il prodotto è stabile per diverse settimane a 2-8°C come liquido non diluito. Per una conservazione prolungata, dopo la ricostituzione aggiungere un uguale volume di glicerolo a ottenere una concentrazione totale di glicerolo del 50% e conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Si faccia attenzione che dopo l′aggiunta del glicerolo la concentrazione della proteina (e dei sali del tampone) si dimezza rispetto alla soluzione iniziale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
AVVERTENZE:
Esclusivamente per uso di ricerca; non per uso diagnostico.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Detection of anti-tat antibodies in CSF of individuals with HIV-associated neurocognitive disorders.
Bachani, M; Sacktor, N; McArthur, JC; Nath, A; Rumbaugh, J
Journal of Neurovirology null
David Lindenbach et al.
Brain research, 1537, 327-339 (2013-09-26)
Motor symptoms of Parkinson's disease are commonly treated using l-DOPA although long-term treatment usually causes debilitating motor side effects including dyskinesias. A putative source of dyskinesia is abnormally high levels of phosphorylated extracellular-regulated kinase (pERK) within the striatum. In animal
Takafumi Watanabe et al.
The Journal of veterinary medical science, 76(3), 389-394 (2013-11-22)
The purpose of the present study was to investigate the possibility of immunoelectron microscopic observation of endocrine cells in paraffin-embedded tissues. The procedure, which involves reprocessing from sliced tissues and immunohistochemical staining by colloidal-gold immunolabeling of paraffin sections from paraffin
Neuropeptide S facilitates mice olfactory function through activation of cognate receptor-expressing neurons in the olfactory cortex.
Shao, YF; Zhao, P; Dong, CY; Li, J; Kong, XP; Wang, HL; Dai, LR; Hou, YP
Testing null
Laura Saenz del Burgo et al.
The Journal of comparative neurology, 510(6), 581-606 (2008-08-14)
G-protein inwardly rectifying potassium (GIRK) channels mediate the synaptic actions of numerous neurotransmitters in the mammalian brain and play an important role in the regulation of neuronal excitability in most brain regions through activation of various G-protein-coupled receptors such as