Documenti fondamentali
AP130P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG & IgM di topo, coniugato con HRP
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anticorpo di capra anti-IgG di topo
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) sono le immunoglobuline più abbondanti presenti nel siero umano. Le IgM costituiscono il 5-10% delle immunoglobuline sieriche totali. Esse comprendono quattro catene polipeptidiche: due catene pesanti (H) e due catene leggere (L). Le diverse catene polipeptidiche sono legate mediante legami disolfuro. Le IgM sono anticorpi altamente conservati nei vertebrati. Le IgM sono presenti sotto forma di pentamero. Sia le IgG che le IgM sono secrete dai linfociti B.
Applicazioni
L′anticorpo di capra anti-IgG & IgM di topo, coniugato con HRP, è stato usato in saggi di Western blotting(1:400) e in immunofluorescenza (1:500).
Azioni biochim/fisiol
Le IgG sono implicate nella citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente (ADCC). Sono inoltre coinvolte nell'attivazione della via classica del sistema del complemento. Le IgG neutralizzano le particelle virali e le tossine. Le IgM, anticorpi espressi precocemente durante la risposta immunitaria, aiutano a fagocitare le cellule apoptotiche. Possono essere polireattive e sono in grado di riconoscere gli autoantigeni. Le IgM inducono l'omeostasi dei tessuti mediando la clearance di molecole di origine tissutale Bassi livelli di IgM nel siero sono associati ad un incremento della risposta autoimmune e ad un rischio più elevato di sviluppare infezioni.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Chapter 12 - Immunoglobulin Titers and Immunoglobulin Subtypes
Gleason CA and Devaskar SU
Acanthamoeba: Biology and Pathogenesis (2011)
Dusan Bencina et al.
Avian pathology : journal of the W.V.P.A, 34(6), 463-472 (2006-03-16)
Maternal antibodies can protect avian embryos against vertically transmitted pathogens during embryogenesis and also young birds after hatching. In contrast to the well-known transfer of maternal immunoglobulin (Ig) G (also termed IgY) from the yolk to embryonic blood, information about
Caroline Grönwall et al.
Frontiers in immunology, 3, 66-66 (2012-05-09)
Antibodies are a vital part of the armamentarium of the adaptive immune system for the fine-tuning of the recognition and response to foreign threats. However, in health there are some types of antibodies that instead recognize self-antigens and these contribute
Bojana Mirković et al.
Oncotarget, 6(22), 19027-19042 (2015-04-08)
Cathepsin B is a ubiquitously expressed lysosomal cysteine protease that participates in protein turnover within lysosomes. However, its protein and activity levels have been shown to be increased in cancer. Cathepsin B endopeptidase activity is involved in the degradation of
Erich Stefan et al.
eLife, 10 (2021-05-01)
ATP-binding cassette (ABC) transporters constitute the largest family of primary active transporters involved in a multitude of physiological processes and human diseases. Despite considerable efforts, it remains unclear how ABC transporters harness the chemical energy of ATP to drive substrate