Documenti fondamentali
AP1160
Sigma-Aldrich
Anti-NDRG1 Mouse mAb (2D7)
liquid, clone 2D7, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-N-myc Downstream Regulator 1
Scegli un formato
100 μG
CHF 449.00
CHF 449.00
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 449.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 449.00
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D7, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDRG1(10397)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~40-45 kDa NDRG1 protein.
Recognizes the ~40-45 kDa NDRG1 protein in HeLa cells and human endometrium tissue.
This Anti-NDRG1 Mouse mAb (2D7) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of NDRG1.
Immunogeno
Full-length, recombinant human NDRG1 (aa 1-395), expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (0.7 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
Human endometrium tissue, HeLa cells
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Jiang, K., et al. 2010. Scand. J. Gastroenterol45, 898.
Leth-Larsen R, et al. 2009. Mol. Cell Proteomics8, 1436.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Lianghui Dong et al.
PLoS pathogens, 17(6), e1009645-e1009645 (2021-06-03)
The presumed DNA helicase encoded by ORF44 of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) plays a crucial role in unwinding viral double-stranded DNA and initiating DNA replication during lytic reactivation. However, the regulatory mechanism of KSHV ORF44 has not been fully elucidated.