1.09511
Lead(II)acetate paper
roll L 4.8 m, MQuant®
Sinonimo/i:
Lead(II)acetate paper chemical test strips, Lead(II)acetate paper test paper
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Forma fisica
solid
Analiti specifici
sulfide
Confezionamento
pkg of 3 rolls
roll L
4.8 m
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulfide and hydrogen sulfide. In contact with sulfide, it forms brownish black lead sulfide. This is a qualitative test paper, telling whether sulfide is in the sample or not. For a semiquantitative or quantitative result, please consider a test from our MQuant® or Spectroquant® portfolio.
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3