ABS192
Anti-phospho-SRPK2 (Ser497) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
SRSF protein kinase 2, SFRS protein kinase 2, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 2, SR-protein-specific kinase 2, SRSF protein kinase 2 N-terminal, SRSF protein kinase 2 C-terminal
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
hamster, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer497)
Informazioni sul gene
human ... SRPK2(6733)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SRPK2 (Ser497) in 10 µg of NIH3T3 cell lysate and Insulin treated NIH3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
NIH3T3 cell lysate and Insulin treated NIH3T3 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1