Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
1H4, monoclonal
Species reactivity:
rat
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
30
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H4, monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Le proteine ricche in Ser-Arg (SR) costituiscono una famiglia di fosfoproteine funzionalmente e strutturalmente conservate coinvolte nello splicing alternativo e costitutivo del pre-mRNA. Le proteineSR sono caratterizzate da una composizione modulare costituita da due domini di interesse: un motivo RRM (RNA recognition motif), N terminale, per il riconoscimento specifico dell'RNA, e un dominio C terminale RS, ricco in arginina e serina, che serve per la localizzazione subcellulare e lo shuttling nucleo-citoplasmatico delle proteine SR oltre che come dominio di attivazione dello splicing. Sono implicate in vari aspetti dello splicing del pre-mRNA e nell'assemblaggio dello spliceosoma, inclusa l'identificazione e l′occupazione dei siti di splicing e la modulazione della regolazione dello splicing alternativo.
Osservata a ~ 75, 55, 40, 30, e 20 kDa
Questo anticorpo riconosce la famiglia delle proteine SR, che consiste in proteine da 75, 55, 40, 30, 20 kDa.
Questo anticorpo riconosce la famiglia delle proteine SR, che consiste in proteine da 75, 55, 40, 30, 20 kDa.
Immunogen
Nuclei di oociti purificati di Xenopus contenenti proteine SR .
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Epigenetica & funzione nucleare
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IC (Fukuhara, T., et al. (2006).
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IP (Buratti, E., et al. (2007).
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IP (Buratti, E., et al. (2007).
Sottocategoria di ricerca
Metabolismo dell′RNA & proteine leganti l'RNA
Metabolismo dell′RNA & proteine leganti l'RNA
Utilizza l'anticorpo anti-proteine SR, fosfoepitopo, clone 1H4 (monoclonale di topo) validato in WB, ICC, IP per rilevare le proteine SR (Ser-Arg-rich proteins) fosforilate.
Physical form
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule L6 trattate con insulina
Lisato di cellule L6 trattate con insulina
Testato in Western blot su lisato di cellule L6 trattate con insulina
Western blot: una concentrazione pari a 0,025 µg/ml di questo anticorpo ha rilevato le proteine SR in 10 µg di lisato di cellule L6 trattate con insulina.
Western blot: una concentrazione pari a 0,025 µg/ml di questo anticorpo ha rilevato le proteine SR in 10 µg di lisato di cellule L6 trattate con insulina.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c