ABN464
Anticorpo anti-IRE1p
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1, ERN1, IRE1, Inositol-requiring protein 1, hIRE1p, Ire1-alpha, IRE1a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERN1(2081)
Descrizione generale
IRE1p esplica un′attività endoribonucleasica necessaria per lo splicing dell′mRNA di XBP1 (X-box binding protein) a produrre un mRNA spliced tradotto nella proteina sXBP1; essa agisce come potente fattore di trascrizione e promuove l′espressione di geni che potenziano l′UPR. La deplezione di IRE1p attraverso l′espressione di una forma dominante negativa di IRE1p non ha alcun effetto sulle cellule trasfettate, ma in condizioni di stress che causano l'accumulo di proteine non ripiegate nell'ER si verifica la morte cellulare per apoptosi. IRE1p è ubiquitaria con elevati livelli di espressione nel tessuto pancreatico.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare IRE1p in cellule A20.
Saggio di immunofluorescenza: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare IRE1p in cellule A20.
Malattie neurodegenerative
Qualità
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare IRE1p in lisato di cellule A20.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato di cellule A20
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2