AB1211
Anti-β Galactosidase Antibody
Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
E. coli, vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLB1(2720)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: 1:2000-1:10,000 on beta-galactosidase fusion proteins.
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:5000 on tissue fixed with 4% paraformaldehyde.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Proteins tagged with beta galactosidase
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2