Documenti fondamentali
27155
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
white tan PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diam. × spessore
13 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Applicazioni
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3 , 674-685 (2009)