27512
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C max. temp.
D.E.
13 mm
diam. × spessore
13 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 7 mL vial
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)