Key Documents
8.43789
Sigma-Aldrich
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
214-071-2
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
150 °C/0.1 hPa
Punto di fusione
59-62 °C
Densità bulk
260 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2