Documenti fondamentali
8.22080
Sigma-Aldrich
di-Potassium phthalate
≥96%
Sinonimo/i:
di-Potassium phthalate
Scegli un formato
100 G
CHF 49.80
CHF 49.80
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 49.80
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-(COOK)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
224-561-8
NACRES:
NA.22
CHF 49.80
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3