P23954
m-Phenylenediamine
flakes, 99%
Sinonimo/i:
1,3-Benzenediamine, 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine, MPDA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.62 mmHg ( 100 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
flakes
Temp. autoaccensione
1040 °F
P. eboll.
282-284 °C
Punto di fusione
64-66 °C
Stringa SMILE
Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- intrinsically electrically semiconducting microparticles of semiladder poly(m-phenylenediamine-co-2-hydroxy-5-sulfonic aniline) structures
- extraction medium based on chitosan-poly(m-phenylenediamine) (CS-PPD) Fe3O4 nanocomposite, used as sorbent for the magnetic solid-phase extraction (MSPE) of polychlorinated biphenyls
- series of terpolymers, via chemical oxidative polymerization
- thin film composite (TFC) membranes based polyamide
- TFC reverse osmosis (RO) membranes
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges