Documenti fondamentali
8.18650
Sigma-Aldrich
Adipic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Adipic acid, Hexanedioic acid
Scegli un formato
100 G
CHF 24.70
1 KG
CHF 40.00
CHF 24.70
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 24.70
1 KG
CHF 40.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
204-673-3
NACRES:
NA.22
CHF 24.70
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.097 hPa ( 18.5 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
405 °C
Potenza
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
Punto di fusione
150.9 °C
Temp. transizione
flash point 196 °C
Densità
1.36 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Biodepolymerization of Polyamide Fibers Using Yarrowia lipolytica as Whole-Cell Biocatalyst: This study explores the synthesis of Polyamide-6,6 by polycondensation of two initial monomeric units adipic acid and hexamethylenediamine (FS Buarque et al., 2024).
  • Interfacial Hydrogen Bond Effect Between CeO2 and g-C3N4 Boosts Conversion to Adipic Acid from Aerobic Oxidation of Cyclohexane: This research highlights how the interfacial hydrogen bond effect between catalysts can improve the aerobic oxidation of cyclohexane to adipic acid, a significant step towards sustainable adipic acid production (K Li et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
196 °C - closed cup