Documenti
8.21178
Sigma-Aldrich
Trimethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethylammonium chloride, Trimethylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-810-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Potenza
3090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
273-278 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1