8.21135
Triethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Triethylammonium chloride, Triethylamine hydrochloride
Stato
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
255-258 °C
Solubilità
1440 g/L
Densità
1.07 g/cm3 at 21 °C
Densità bulk
220 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].N(CC)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Two‐Component Supramolecular Gels Derived from Amphiphilic Shape‐Persistent Cycloaramides for Specific Recognition of Native Arginine: Explores the use of triethylammonium chloride in developing supramolecular gels for biochemical applications, emphasizing its selectivity and potential in biomolecular recognition (Y He, M Xu, R Gao, X Li, F Li, X Wu - Angewandte Chemie International Edition, 2014). Read more.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1