T72761
Trimethylamine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
Trimethylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
283-284 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1