Documenti fondamentali
8.20538
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, Dibenzoylmethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
204-398-9
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
P. ebollizione
219-221 °C/24 hPa
Punto di fusione
74-77 °C
Densità
0.800 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 78 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3