D79403
Bicyclohexyl
99%
Sinonimo/i:
1,1′-Bi(cyclohexyl), BCH, Dicyclohexyl
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
473 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
227 °C (lit.)
Punto di fusione
3-4 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544) , ESR1(2099)
Categorie correlate
Applicazioni
- To synthesize 1-azido-1,1′-bi(cyclohexane) by Mn-catalyzed oxidative azidation method using nucleophilic NaN3 as an azide source.
- To prepare 1-fluoro-1,1′-bicyclohexyl using elemental fluorine.
- In the aliphatic Friedel-Crafts reaction to prepare novel bicyclohexyl based oxygenated building block via C-H activation with aluminum trichloride and acetyl chloride.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)