217042
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
99%
Sinonimo/i:
BTA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
224 °C (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)9(15)6-8(14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup