Documenti fondamentali
8.20058
Sigma-Aldrich
Amyl formate
for synthesis
Sinonimo/i:
Amyl formate, Pentyl formate, Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester
Scegli un formato
100 ML
CHF 96.70
CHF 96.70
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 96.70
About This Item
Formula condensata:
HCOO(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
211-340-6
NACRES:
NA.22
CHF 96.70
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Tensione di vapore
70 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.7-10 % (v/v)
P. ebollizione
129-131 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-73 °C
Temp. transizione
flash point 26 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCCCC)C=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.889
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C