Documenti fondamentali
94565
Sigma-Aldrich
Pentyl valerate
≥97.0% (GC)
Scegli un formato
100 ML
CHF 59.70
CHF 59.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 59.70
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)2CH2COO(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Beilstein:
1754427
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 59.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
P. ebollizione
201-203 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-9-12-10(11)8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
FGPPDYNPZTUNIU-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tripti Raghavendra et al.
BioMed research international, 2014, 353845-353845 (2014-08-06)
Pentyl valerate was synthesized biocatalytically using Candida rugosa lipase (CRL) immobilized in microemulsion based organogels (MBGs). The optimum conditions were found to be pH 7.0, temperature of 37 °C, ratio of concentration of water to surfactant (Wo) of 60, and